Search
Search

Consiga una separación de los oligonucleótidos por LC y LC-MS de alta resolución, incluidos los fragmentos de ADN/ARN bicatenarios (ds), utilizando estas columnas de fase reversa DNAPac.
| Número de catálogo | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) |
|---|---|---|
| 088923 | 100 mm | 2,1 mm |
| 088919 | 100 mm | 3 mm |
| 088920 | 50 mm | 3 mm |
| SP6998 | 150 mm | 10 mm |
| 088921 | 10 mm | 3 mm |
| 088924 | 50 mm | 2,1 mm |
| 088925 | 10 mm | 2,1 mm |
| 303324 | 250 mm | 2,1 mm |
| 080922-0121232 | 10 mm | 21,2 mm |
| 080922-1521232 | 150 mm | 21,2 mm |
Consiga separaciones de oligonucleótidos de fase reversa superiores con las columnas para HPLC Thermo Scientific™ DNAPac™ RP. La química exclusiva está diseñada para el análisis de oligonucleótidos y fragmentos de ADN/ARN de doble cadena (ds) mediante LC-UV o LC-MS. La química de las columnas proporciona un rendimiento excelente bajo una amplia gama de composiciones de pH, temperatura y fase móvil. Además, el ancho tamaño de poro de la resina proporciona una excelente separación de ácidos nucleicos de doble cadena grandes de hasta 10 k de pares de bases.
La columna RP DNAPac se basa en resina de polímero de 4 μm de ancho de poro esférico. La fase es muy estable en valores extremos de pH (0-14) y temperatura (5-110 °C), y funciona con fases móviles compatibles con la espectrometría de masas directa. La columna se puede utilizar en instrumentos de HPLC y UHPLC para producir una alta resolución a un rendimiento elevado para oligonucleótidos y resuelve segmentos de ADN bicatenario tanto pequeños como muy grandes. La columna de fase reversa RP DNAPac se ha diseñado específicamente para la separación de oligonucleótidos y fragmentos de ADN/ARN. La fase estacionaria es totalmente compatible con disolventes orgánicos y los reactivos de pares de iones para espectrometría de masas como trietilamina (TEA) y hexanamina (HA). El amplio tamaño de poro de la resina de polímero permite la separación eficaz de ácidos nucleicos de gran tamaño con baja contaminación cruzada.
Columnas diseñadas para separaciones de LC y LC/MS de oligonucleótidos de fase reversa