You need to enable JavaScript to run this app.
Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
登入
還沒有帳戶嗎 ?
立即註冊
產品
Antibodies
Oligos, Primers, Probes and Genes
TaqMan Real-Time PCR Assays
Cell Culture Media
Chemicals
Western Blot Products
Chromatography Columns and Cartridges
Lab Equipment
Lab Plasticware and Supplies
Microplates
Greener Products
查看所有產品類別
應用
生物製程
細胞培養和轉染
食品和飲料
實驗室解決方案
製藥和生物製藥
即時定量PCR
半導體分析
臨床和診斷
數位解決方案
分子光譜、同位素與元素分析
查看所有應用與技術
服務
360° CDMO 和 CRO 服務
CDMO 服务
临床试验 CRO 服务
客製化服務
金融與租賃服務
儀器服務
實驗室資訊學
授權與商業供應
培訓服務
查看所有服務
支援
線上訂購協助
數位解決方案
產品支持
技術相關資訊
培訓與教育
查看所有協助與支援
熱門商品
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
我們的服務對象
生物技術
生物製藥
CDMO
實驗室診斷
工業與應用科學
特價商品
聯絡我們
快速訂購
訂單狀態與貨物追蹤
文件和證書
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
訂單查詢
快速訂購
登入
登入
還沒有帳戶嗎 ?
立即註冊
帳戶
訂單
Connect: Lab, Data, Apps
客製化產品與項目
儀器管理
首頁
▸
瀏覽所有產品
▸
Water Purification
▸
Water Purification Filter and Cartridge Accessories
▸
Point of Dispense Filters for Barnstead™ Point of Use Water Purification Systems
Thermo Scientific™
Point of Dispense Filters for Barnstead™ Point of Use Water Purification Systems
Sterile filter for use with Barnstead™ water purification systems; can be autoclaved up to 5 times.
Have Questions?
變更視圖
產品號碼
Description
09.1003
Sterile Filter, 0.2μm
50157375
Sterile Filter, 0.1μm
2 選項
產品號碼
09.1003
價格 (TWD)
-
申請報價
Description:
Sterile Filter, 0.2μm
Reduce bacteria using the Thermo Scientific™ Barnstead™ Point of Use Water Purification Systems.
Replacement consumable for the following Barnstead water purification systems:
GenPure™
GenPure™ Pro
GenPure™ xCAD
LabTower™ EDI
LabTower™ TII
MicroPure™
Smart2Pure™
Smart2Pure™ Pro
規格
Description
Sterile Filter, 0.2μm
For Use With (Equipment)
GenPure, GenPure xCAD, LabTower EDI, GenPure Pro
Type
Point of Dispense Filter
Unit Size
Each