Rotor basculante Fiberlite™ H3-LV de 2 x 500 ml
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Rotor basculante Fiberlite™ H3-LV de 2 x 500 ml

Procese grandes volúmenes de microplacas con el rotor basculante Thermo Scientific™ Fiberlite™ H3-LV de 2 x 500 ml.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoPara utilizar con (equipo)
096-028016Centrífugas Thermo Scientific Sorvall RC 3 de la serie
096-028015Centrífugas Beckman J6 Series
Número de catálogo 096-028016
Precio (MXN)
-
Para utilizar con (equipo):
Centrífugas Thermo Scientific Sorvall RC 3 de la serie
Procese grandes volúmenes de microplacas con el rotor basculante Thermo Scientific™ Fiberlite™ H3-LV de 2 x 500 ml.
Rotores Fiberlite:
  • Los rotores de fibra de carbono ligeros reducen el tiempo de procesamiento dado que alcanzan valores de fuerza g superiores.
  • El diseño resistente a la corrosión y a la fatiga garantiza la integridad estructural.
  • Los rotores tienen una garantía de 15 años.

Compatible con:

Serie Thermo Scientific™ Sorvall™ RC 3, centrífugas de la serie Beckman™ J6 y botellas y tubos Thermo Scientific™ Nalgene™.

Nota:

El rendimiento puede variar según el modelo de centrífuga.

Especificaciones
Ángulo90°
DescripciónFiberlite H3-LV 2 x 500mL Swinging Bucket Rotor
Para utilizar con (equipo)Centrífugas Thermo Scientific Sorvall RC 3 de la serie
Factor K5096
Diámetro máx. del tubo96mm
Longitud máx. del tubo146mm
RCF mín.344 x G
Radio (métrico)189mm
Radio mín. (métrico)84mm
Capacidad2 x 500mL
MaterialCarbon Fiber Composite
RCF máx.1940 x G
Vel. máx3200rpm
TipoRotor basculante
Unit SizeEach