Rotor de ángulo fijo Fiberlite™ F21-8 x 50y con Auto-Lock
Thermo Scientific™

Rotor de ángulo fijo Fiberlite™ F21-8 x 50y con Auto-Lock

Lleve a cabo separaciones subcelulares con el ergonómico rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ Fiberlite™ F21-8 x 50y, un rotor de fibra de carbono de alta velocidad.
Have Questions?
Número de catálogoCapacidad
096-0842758 x 50 mL
Número de catálogo 096-084275
Precio (USD)
-
Capacidad:
8 x 50 mL

Lleve a cabo separaciones subcelulares con el ergonómico rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ Fiberlite™ F21-8 x 50y, un rotor de fibra de carbono de alta velocidad.

Características:
  • Fabricación innovadora en fibra de carbono ligera que permite obtener diseños de rotor únicos e imposibles de realizar con piezas metálicas
  • La resistencia a la corrosión y a la rotura aseguran la integridad estructural del rotor para una durabilidad sin precedentes.
  • Este rotor cuenta con una garantía de 15 años.

Intercambio de rotores Thermo Scientific™ Auto-Lock™:

  • Intercambio de rotores seguro accionado por botón en menos de tres segundos
  • Mayor seguridad y comodidad
  • No se necesitan herramientas.
  • Cambio rápido de rotores y aplicaciones

Identificación instantánea de rotor Thermo Scientific™ Auto-ID™

  • Identificación inmediata de un rotor
  • Las especificaciones del rotor se cargan automáticamente en los parámetros de la centrífuga.
  • Reduce el tiempo de preparación de la centrifugación y mejora la seguridad.

Asa de control de velocidad:

  • Acelera y simplifica el cierre de la tapa del rotor, asegurándose de que la tapa está correctamente colocada.
  • Las tareas de elevación y transporte de los rotores son más seguras y fáciles, además de las ventajas que ofrece su diseño ligero.
Especificaciones
DescripciónRotor de ángulo fijo Fiberlite F21-8 x 50y con Auto-Lock
Para utilizar con (equipo)Centrífugas de alta velocidad Thermo Scientific Sorvall LYNX
Peso neto10,5 libras (4,8 kg)
BiocontainmentSí
Capacidad8 x 50 mL
MaterialCompuesto de fibra de carbono
RCF máx.47.850 x g
Vel. máx20.000 rpm
TipoRotor de ángulo fijo
Unit SizeEach

Preguntas frecuentes

How long will the delivery take?

It is location dependent. Delivery times typically range from 2-8 weeks depending on product availability, customization requirements, and your location. Contact your sales representative for current lead times.

What is the warranty on Fiberlite rotors and metal rotors used with LYNX centrifuges?

Metal rotors 10 years, Fiberlite carbon fiber rotors 15 years

Where can I find chemical resistance information for the rotors and accessories?

Chemical resistance charts are included in the user manual and additional information is available through technical support.

How can I know what tubes can be used in my LYNX rotors?

The rotor guide of LYNX centrifuges is available on the product page under #documents