You need to enable JavaScript to run this app.
Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ?
Create Account
Productos
Anticuerpos
Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
Medios de cultivos celulares
Productos químicos
Columnas y cartuchos de cromatografía
Equipo de laboratorio
Material de plástico y suministros para laboratorio
Microplacas
Productos más ecológicos
Ver todas las categorías de productos
Applications
Bioprocesamiento
Cultivo celular y transfección
Terapia celular y génica
Cromatografía
Pruebas moleculares
Soluciones digitales
Extracción y análisis de ADN y ARN
Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Servicios personalizados
Servicios de leasing y financiación
Servicios de instrumentos
Informática de laboratorio
OEM y oferta comercial
Servicios de formación
Unity Lab Services
Ver todos los servicios
Ayuda y soporte técnico
Regístrese para obtener una cuenta
Cómo hacer un pedido
Asistencia para el instrumental
Centros de soporte técnico
Centros de formación
Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
A quiénes brindamos nuestros servicios
Industria biotecnológica
Sector biofarmacéutico
CDMO
Diagnósticos de laboratorio
Ciencias aplicadas e industriales
Promociones
Contacto
Pedido rápido
Estado del pedido y seguimiento
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Estado del pedido
Pedido rápido
Promos
Sign in
Sign in
Don't have an account ?
Create Account
Cuenta
Pedidos
Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
Productos y proyectos personalizados
Services Central
Inicio
▸
Comprar todos los productos
▸
Custom Media: EXXXX 20ML, SAMPLE
Custom Media: EXXXX 20ML, SAMPLE
Have Questions?
Número de catálogo
0961002SA
Precio (EUR)
-
Custom Media: EXXXX 20ML, SAMPLE
Especificaciones
Unit Size
20 mL