Product Image
Thermo Scientific™

Calibradores de drogas para éxtasis DRI™

Aproveche la exactitud global de los valores, la precisión y la fiabilidad entre lotes que ofrecen los calibradores de drogas para éxtasis Thermo Scientific™ DRI™.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoConcentración
100082250 ng/mL
1000791000 ng/mL
100080750 ng/mL
100081500 ng/mL
Número de catálogo 100082
Precio (MXN)
-
Concentración:
250 ng/mL

Aproveche la exactitud global de los valores, la precisión y la fiabilidad entre lotes que ofrecen los calibradores de drogas para éxtasis Thermo Scientific™ DRI™, que están optimizados para una serie de analizadores de química clínica. La cantidad de drogas que se analizan es cada vez mayor y DRI se enfrenta a este desafío al ofrecer uno de los catálogos más completos de pruebas de drogas del mercado.

  • Opciones para resultados de análisis cualitativos o semicuantitativos
  • Excelente correlación con GC/MS
  • Aplicaciones para gran variedad de analizadores de química clínica
  • Variedad de calibradores y juegos de control de multicomponentes
Para uso diagnóstico in vitro
Para uso diagnóstico in vitro
Especificaciones
Concentración250 ng/mL
DescripciónDRI Ecstasy Drugs of Abuse Calibrators
Envase1 Bottle
Cantidad1 x 10 mL
TipoCalibrator
Analitos detectablesMDA, MDEA, MDMA
Tipo de muestraUrine
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
2°C to 8°C