PBS, pH 7,4
PBS, pH 7,4
PBS, pH 7,4
Gibco™

PBS, pH 7,4

PBS (phosphatgepufferte Salzlösung) ist eine ausgeglichene Salzlösung, die bei einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen zum Einsatz kommt. Dazu gehören das WaschenWeitere Informationen
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerMenge
10010001
auch als 10010-001 bezeichnet
10 l
100100025 l
Katalognummer 10010001
auch als 10010-001 bezeichnet
Preis (EUR)
470,00
Each
Menge:
10 l
Preis (EUR)
470,00
Each
PBS (phosphatgepufferte Salzlösung) ist eine ausgeglichene Salzlösung, die bei einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen zum Einsatz kommt. Dazu gehören das Waschen von Zellen vor der Dissoziation, der Transport von Zellen und Gewebe, das Verdünnen von Zellen für Zellzählungen und die Vorbereitung von Reagenzien. Damit das Ausspülen von Chelatoren aus der Kultur vor der Zelldissoziation möglich wird, enthält PBS kein Calcium und Magnesium. Wir bieten eine Vielzahl von PBS-Formulierungen für verschiedene Zellkulturanwendungen an. Finden Sie die richtige Zusammensetzung mithilfe des Medien-Auswahlwerkzeuges.

Diese PBS wurde wie folgt hergestellt:
Ohne
• Calcium
• Magnesium
• Phenolrot

Die vollständige Formulierung ist verfügbar.

cGMP-konformes Fertigungs- und Qualitätssystem
PBS wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Paisley, Schottland (Großbritannien), hergestellt. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und nach ISO 13485-zertifiziert. Zum Gewährleisten einer kontinuierlichen Versorgung bieten wir auch ein ähnliches PBS-Produkt an, dass an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird (10010056). Diese Einrichtung ist ebenfalls von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und nach ISO 13485-zertifiziert.
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.
Specifications
Chemischer Name oder MaterialPhosphatgepufferte Salzlösung (PBS)
EnthältOhne Natriumpyruvat
Fertigungsqualität, HerstellungsqualitätcGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Osmolalität280 bis 315 mOsm/kg
Empfohlene Lagerung15 bis 30 °C
SterilitätSteril gefiltert
Konzentration1x
Zur Verwendung mit (Anwendung)Säugetierzellkultur
Physikalische FormFlüssig
ProduktlinieGibco
Menge10 l
LösungstypPhosphatgepufferte Salzlösung
pH7,3 bis 7,5
Unit SizeEach

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Are your PBS products tested for endotoxin levels?

Our PBS, pH 7.2 and PBS, pH 7.4 products are tested for endotoxin and the endotoxin levels are shown on the Certificate of Analysis (CoA) for the particular lot number of the product.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Culture Support Center.

Are your PBS products sterile and suitable for cell culture?

We offer PBS - Phosphate-Buffered Saline (10X) pH 7.4, RNase-free (Cat. Nos. AM9624 and AM9625), which is molecular biology grade and is certified to be RNase-free. However, it is not sterile and hence is not cell culture-grade.

All our other PBS products (Cat. Nos. 70011xxx, 10010xxx, 70013xxx, 20012xxx) are filter-sterilized using a 0.1 µm filter and are cell culture grade (ready to use directly on cells). However, they are not tested for nuclease activity.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Culture Support Center.

Are your PBS products DNase- and RNase-free?

We offer PBS - Phosphate-Buffered Saline (10X) pH 7.4, RNase-free (Cat. Nos. AM9624 and AM9625) that is molecular biology grade and is certified to be RNase-free. Our other PBS products are made with distilled water and are filter-sterilized, but are not tested for RNase and DNase activity.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Culture Support Center.