Calibradores y controladores de drogas de fluido oral CEDIA™
Calibradores y controladores de drogas de fluido oral CEDIA™
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Calibradores y controladores de drogas de fluido oral CEDIA™

Elimine pasos para ahorrar tiempo a la vez que consigue una elevada precisión analítica con los calibradores y controladores de drogas de fluido oral Thermo Scientific™ CEDIA™ listos para su uso.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidadTipoAnalitos detectables
100149501 x 10 mLCalibrador negativoMetanfetamina
100149541 x 20 mLCalibrador negativoAnfetamina, benzoilecgonina, cocaína (benzoilecgonina), morfina, opiáceos (morfina), fenciclidina (PCP), fenciclidina (PCP), Benzoylecgonine, Cocaine (Benzoylecgonine), Morphine, Opiates (Morphine), Phencyclidine (PCP), Phencyclidine (PCP)
100149551 x 10 mLCalibrador de punto de corteAnfetamina, benzoilecgonina, cocaína (benzoilecgonina), morfina, opiáceos (morfina), fenciclidina (PCP), fenciclidina (PCP), Benzoylecgonine, Cocaine (Benzoylecgonine), Morphine, Opiates (Morphine), Phencyclidine (PCP), Phencyclidine (PCP)
100149572 x 15 mLSet de control (bajo y alto)Anfetamina, benzoilecgonina, cocaína (benzoilecgonina), morfina, opiáceos (morfina), fenciclidina (PCP), fenciclidina (PCP), Benzoylecgonine, Cocaine (Benzoylecgonine), Morphine, Opiates (Morphine), Phencyclidine (PCP), Phencyclidine (PCP)
100149511 x 5 mLCalibrador de punto de corteMetanfetamina
100149532 x 10 mLSet de control (bajo y alto)Metanfetamina
100149221 x 10 mLCalibrador negativoTHC (Cannabinoide)
100149231 x 5 mLCalibrador de punto de corteTHC (Cannabinoide)
100149252 x 10 mLSet de control (bajo y alto)THC (Cannabinoide)
Número de catálogo 10014950
Precio (CLP)
-
Cantidad:
1 x 10 mL
Tipo:
Calibrador negativo
Analitos detectables:
Metanfetamina

Aproveche la exactitud global de los valores, la precisión, la fiabilidad entre lotes y la duración de almacenamiento estable que ofrecen los calibradores y controladores de drogas de fluido oral Thermo Scientific™ CEDIA™, que proporcionan aplicaciones para una serie de analizadores de química clínica. La cantidad de drogas que se analizan es cada vez mayor y CEDIA se enfrenta a este desafío al ofrecer uno de los catálogos más completos de pruebas de drogas y desarrollar nuevos ensayos para responder a las crecientes necesidades de análisis de drogas.

  • Opciones para resultados de análisis cualitativos o semicuantitativos
  • Excelente correlación con GC/MS
  • Aplicaciones para gran variedad de analizadores de química clínica
  • Variedad de calibradores y juegos de control de multicomponentes 
Para uso diagnóstico in vitro
Para uso diagnóstico in vitro
Especificaciones
Concentración0 ng/mL
Cantidad1 x 10 mL
Tipo de muestraOral Fluid
TipoCalibrador negativo
Analitos detectablesMetanfetamina
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
De 2 °C a 8 °C