Reactivos de tiempo de tromboplastina parcial activada (APTT) Pacific Hemostasis™
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Reactivos de tiempo de tromboplastina parcial activada (APTT) Pacific Hemostasis™

Identifique trastornos congénitos o adquiridos que afectan a las vías comunes e intrínsecas.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDescripciónCantidad
100314TS
también denominado 100314
CaCl2, 0,025 M10 x 10 mL
100309CaCl2, 0,025 M10 x 4 mL
100304TS
también denominado 100304
CaCl2, 0,02 M10 x 10 mL
100312TS
también denominado 100312
KONTACT (activador de sílice micronizada)10 x 10 mL
100402TS
también denominado 100402
TTPA-XL (activador del ácido elágico)10 x 4 mL
100403TTPA-XL10 x 10 mL
100308KONTACT (activador de partículas)10 x 4 mL
Número de catálogo 100314TS
también denominado 100314
Precio (CLP)
-
Descripción:
CaCl2, 0,025 M
Cantidad:
10 x 10 mL
Identifique trastornos congénitos o adquiridos que afectan a las vías comunes e intrínsecas con los reactivos de tiempo de tromboplastina parcial activada (APTT) Thermo Scientific™ Pacific Hemostasis™. Ampliamente aceptados como medio de monitorización de pacientes con tratamiento anticoagulante oral, como heparina, los reactivos están fabricados con hasta dos años de vida útil extendida y presentan una excelente uniformidad entre lotes.
Características:
  • Los viales de 10 ml pueden completar ∽ 1000 determinaciones únicas de volumen completo y los viales de 4 ml, ∽ 400 determinaciones únicas de volumen completo.
  • Estabilidad de vial abierto: 30 días a una temperatura de entre 2° y 8 ºC.

aPTT-XL (activador de ácido elágico) (ref. 10-0402):

  • Mayor sensibilidad y capacidad de respuesta a factores
  • Aumento de la sensibilidad a los inhibidores de la heparina y similares al lupus

KONTACT™ (activador de partículas) (ref. 01-0402):

  • Mayor sensibilidad al factor VIII
  • Valores normales promedio: de 26 a 33 segundos
Para uso diagnóstico in vitro
Para uso diagnóstico in vitro
Especificaciones
DescripciónCaCl2, 0,025 M
Cantidad10 x 10 mL
Duración de almacenamientoUp to 2 Years
TipoActivated Partial Thromboplastin Time (APTT)
Unit SizeEach