Pacific Hemostasis™ aktivierte partielle Thromboplastinzeit-Reagenzien (APTT-Reagenzien)
Das tatsächliche Produkt kann abweichen
Thermo Scientific™

Pacific Hemostasis™ aktivierte partielle Thromboplastinzeit-Reagenzien (APTT-Reagenzien)

Identifizieren Sie erworbene oder kongenitale Erkrankungen der intrinsischen oder gemeinsamen Gerinnungskaskade
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerBeschreibungMenge
100403aPTT-CL10 x 10 ml
100309CaCl2, 0,025M10 x 4 ml
100304TS
auch als 100304 bezeichnet
CaCl2, 0,02M10 x 10 ml
100312TS
auch als 100312 bezeichnet
KONTACT (Mikronisierter Silica-Aktivator)10 x 10 ml
100314TS
auch als 100314 bezeichnet
CaCl2, 0,025M10 x 10 ml
100402TS
auch als 100402 bezeichnet
APTT-DL (Ellagsäure-Aktivator)10 x 4 ml
100308KONTACT (Partikelaktivator)10 x 4 ml
Katalognummer 100403
Preis (EUR)
-
Beschreibung:
aPTT-CL
Menge:
10 x 10 ml
Mit den Thermo Scientific™ Pacific Hemostasis™ aktivierten partiellen Thromboplastinzeit-Reagenzien (APTT-Reagenzien) können Sie erworbene oder kongenitale Erkrankungen der intrinsischen oder gemeinsamen Gerinnungskaskade identifizieren. Diese Reagenzien sind weithin als Mittel zur Überwachung von Patienten anerkannt, die mit oralen Antikoagulanzien wie Heparin behandelt werden. Sie bieten eine verlängerte Haltbarkeit von bis zu drei Jahren und eine hervorragende chargenübergreifende Konsistenz.
Merkmale:
  • Mit 10 ml-Fläschchen können ∼1.000 Vollvolumen-Einzelbestimmungen durchgeführt werden; mit 4 ml-Fläschchen können ∼400 Vollvolumen-Einzelbestimmungen durchgeführt werden
  • Stabilität bei geöffnetem Fläschchen: 30 Tage bei 2 bis 8 °C

aPTT-XL (Ellagsäure-Aktivator) (Produkt-Nr. 10-0402):

  • Erstklassige Faktor-Empfindlichkeit und Reaktionsfähigkeit
  • Erhöhte Empfindlichkeit für Heparin und lupusähnliche Inhibitoren

KONTACT (Partikelaktivator) (Produkt-Nr. 01-0402):

  • Höhere Empfindlichkeit für Faktor VIII
  • Durchschnittliche Normwerte: 26 bis 33 Sekunden
Für In-vitro-Diagnostik
Für In-vitro-Diagnostik
Specifications
BeschreibungaPTT-CL
Menge10 x 10 ml
HaltbarkeitUp to 2 Years
TypActivated Partial Thromboplastin Time (APTT)
Unit SizeEach