Controles de coagulación Pacific Hemostasis™
El producto real puede variar
Thermo Scientific™
Controles de coagulación Pacific Hemostasis™
Estos controles de coagulación proporcionan una confirmación reproducible y exacta del rendimiento del sistema de pruebas de coagulación.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipo
100607TS
también denominado 100607
Control de concentración alta de fibrinógeno
100595TS
también denominado 100595
Nivel 1 de control de la coagulación
100596TS
también denominado 100596
Nivel 2 de control de la coagulación
100597TS
también denominado 100597
Nivel 3 de control de la coagulación
100604Control de concentración baja de fibrinógeno
100013TS1
también denominado 100013
Control anómalo del tiempo de trombina
Número de catálogo 100607TS
también denominado 100607
Precio (MXN)
-
Tipo:
Control de concentración alta de fibrinógeno
Los controles de coagulación Thermo Scientific™ Pacific Hemostasis™ proporcionan una confirmación reproducible y exacta del rendimiento del sistema de pruebas de coagulación. Los controles se pueden utilizar en la mayoría de los sistemas de coagulación y están formulados para reflejar los resultados del paciente esperados.
Los plasmas de control de coagulación y de heparina se preparan con mezclas frescas de plasma humano.
Plasmas de control de coagulación:
  • El control normal (nivel 1) produce TP normales y tiempos de protrombina parcial activada (aPTT).
  • Los controles anómalos monitorizan los niveles de TP/aPTT terapéuticos (nivel 2) y muy elevados (nivel 3). 
Plasmas de control de heparina:
  • Simulan niveles plasmáticos bajos (nivel 1) y elevados (nivel 2) de heparina
  • Se utilizan para monitorizar y evaluar pacientes en tratamiento con heparina
Para uso diagnóstico in vitro
Especificaciones
Cantidad10 x 1 mL
TipoControl de concentración alta de fibrinógeno
Unit SizeEach