Acrolindiethylacetal, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Acrolindiethylacetal, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Acrolindiethylacetal, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Acrolindiethylacetal, 94 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 3054-95-3 | C7H14O2 | 130.19 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 102770250
Preis (EUR)
59,00
Each
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
59,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS3054-95-3
IUPAC Name3,3-diethoxyprop-1-ene
Molecular FormulaC7H14O2
InChI KeyMCIPQLOKVXSHTD-UHFFFAOYSA-N
SMILESCCOC(OCC)C=C
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Refractive index1.3970 to 1.4030 (20°C, 589 nm)
Appearance (Form)Liquid
Appearance (Color)Clear colorless
GC>=92 %
Infrared spectrumConforms
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only