4-Aminobutyraldehyddiethylacetal, 95%
4-Aminobutyraldehyddiethylacetal, 95%
4-Aminobutyraldehyddiethylacetal, 95%
Thermo Scientific Chemicals

4-Aminobutyraldehyddiethylacetal, 95%

CAS: 6346-09-4 | C₈H₁₉NO₂| 161,24 g/ mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 103261000
Preis (EUR)
-
Menge:
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS6346-09-4
IUPAC Name4,4-diethoxybutan-1-amine
Molecular FormulaC8H19NO2
InChI KeyGFLPSABXBDCMCN-UHFFFAOYSA-N
SMILESCCOC(CCCN)OCC
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Refractive index1.4270 to 1.4310 (20°C, 589 nm)
Appearance (Color)Clear colorless to yellow
Infrared spectrumConforms
GC>=94 %
Appearance (Form)Liquid
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
RUO– Nur für Forschungszwecke