2-(Aminometil)piridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
2-(Aminometil)piridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
2-(Aminometil)piridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2-(Aminometil)piridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 3731-51-9 | C6H8N2 | 108.14 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
25 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 104070250
Precio (USD)
-
Cantidad:
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS3731-51-9
IUPAC Name1-(pyridin-2-yl)methanamine
Molecular FormulaC6H8N2
InChI KeyWOXFMYVTSLAQMO-UHFFFAOYSA-N
SMILESNCC1=CC=CC=N1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)Clear colorless to yellow
Infrared spectrumConforms
Appearance (Form)Liquid
Refractive index1.5430 to 1.5470 (20°C, 589 nm)
GC>=98.5 %

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only