Product Image
Invitrogen™

PCR Supermix (Brasil)

PCR SuperMix is a ready-to-use mixture of DNA polymerase, salts, magnesium, and dNTPs for efficient PCR amplification.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoN.º de reacciones
105721635000 reacciones
10572114100 reacciones
10572152500 reacciones
Número de catálogo 10572163
Precio (USD)
-
N.º de reacciones:
5000 reacciones
PCR SuperMix is a ready-to-use mixture of DNA polymerase, salts, magnesium, and dNTPs for efficient PCR amplification. All you have to do is add template and primers, reducing set-up time by half (Figure 1).

PCR SuperMix contains recombinant Taq DNA polymerase for routine PCR of fragments up to 5 kb.

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Especificaciones
Fidelidad (frente a Taq)1X
FormatoTubo
Inicio en calienteNo
N.º de reacciones5000 reacciones
Sobrante3'-A
PolimerasaTaq DNA Polymerase
Tipo de productoPCR SuperMix
Cantidad5,000 reactions
Formato de reacciónMezcla maestra o SuperMix
Condiciones de envíoDry Ice
Tamaño (producto final)5 kb o menos
Material de partidaADN
Concentración1.1X
Para utilizar con (aplicación)Standard PCR
GC-Rich PCR PerformanceLow
Velocidad de reacciónEstándar
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
• PCR Supermix, 4 x 56.25 mL

Store at -20°C in a non-frost-free freezer.