Phytohemagglutinin는 red kidney bean Phaseolus vulgaris에서 추출한 물질입니다. 이 추출물은 다양한 포유류 단핵 세포에서 blastogenesis in vitro 유도가 가능합니다. PHA는자세히 알아보기
Have Questions?
카탈로그 번호
수량
10576015
10 mL
카탈로그 번호 10576015
제품 가격(KRW)
78,000
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2026
86,000
할인액 8,000 (9%)
Each
수량:
10 mL
제품 가격(KRW)
78,000
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2026
86,000
할인액 8,000 (9%)
Each
Phytohemagglutinin는 red kidney bean Phaseolus vulgaris에서 추출한 물질입니다. 이 추출물은 다양한 포유류 단핵 세포에서 blastogenesis in vitro 유도가 가능합니다. PHA는 bean의 sodium chloride 추출물 원액으로 -5°C ∼ -20°C에서 식염수에 균질화되었습니다.
성능 및 품질 검사: 각 로트를 성능 검사 시스템으로 분석합니다.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
사양
세포 유형Mammalian Cells
수량10 mL
유통 기한24 Months
배송 조건Dry Ice
형태Liquid
제품 유형Phytohemagglutinin
멸균Sterile-filtered
Sterilization MethodSterile-filtered
Unit SizeEach
구성 및 보관
Storage conditions: -5°C to -20°C. Protect from light. Shipping conditions: Dry ice Shelf life: 24 months from date of manufacture
자주 묻는 질문(FAQ)
What is the concentration of the PHA-M solution?
The PHA is a crude extract of red kidney beans. No protein concentration assay is performed. We recommend using the product at 1-2% by volume, or you may choose to optimize the dose by titration.