Exosome-Human CD9 Isolation Reagent (from cell culture)
Invitrogen™

Exosome-Human CD9 Isolation Reagent (from cell culture)

El reactivo de aislamiento de exomas humanos CD9 (a partir de cultivo celular) permite el aislamiento de vesículas extracelulares (VEC)Más información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
10614D2 mL
Número de catálogo 10614D
Precio (MXN)
15,676.38
Each
Cantidad:
2 mL
Precio (MXN)
15,676.38
Each
El reactivo de aislamiento de exomas humanos CD9 (a partir de cultivo celular) permite el aislamiento de vesículas extracelulares (VEC) positivas para CD9, como los exosomas, a partir de medios de cultivo celular enriquecidos. Tras el aislamiento, la subpoblación específica de exosomas, los VEC, puede estudiarse más a fondo utilizando métodos como el Western blotting, la qPCR o la secuenciación de nueva generación.

• Tiempo mínimo de manipulación manual para el aislamiento específico del exosoma

• Obtenga un subconjunto de exosomas de alta pureza

• Protocolo fácilmente escalable

• Compatible con la mayoría de los análisis secuencia abajo

Estudios recientes sugieren que la población de exosomas/VEC se compone de varios subconjuntos, posiblemente con diferentes funciones. Gracias a la tecnología de separación magnética basada en la inmunoafinidad de gránulos Dynabeads™, estos subconjuntos pueden aislarse y estudiarse de forma selectiva. Los medios de cultivo celular deben enriquecerse primero para los exosomas. Se puede hacer de forma rápida y eficiente con el reactivo de aislamiento de exosomas totales (a partir de medios de cultivo celular) o ultracentrifugación tradicional. Tras el enriquecimiento, se aíslan exosomas específicos mediante la unión a la superficie de los gránulos magnéticos.

Los gránulos magnéticos Dynabeads™ son conocidos por su sensibilidad, reproducibilidad y estabilidad. La tecnología de separación magnética de los gránulos Dynabeads™ también permite observar las muestras durante la manipulación gracias al color de los gránulos magnéticos. Cuando se coloca un tubo de muestra en el imán, los exosomas unidos a gránulos son arrastrados hacia un lado del tubo, lo que permite tareas de separación y cambios de tampón sencillas. Además, el volumen de la muestra y de los gránulos se puede escalar fácilmente en función del tamaño de la muestra o de las aplicaciones secuencia abajo.

Nota: Es importante mezclar lo suficiente para asegurarse de que los gránulos magnéticos no se asienten en el tubo de muestra. Se recomienda el uso de un mezclador que proporcione inclinación y rotación para una mezcla óptima.
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Línea de productosDynabeads
Cantidad2 mL
Tipo de muestraCultivos celulares
Tipo de productoReactivo de aislamiento
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Almacenar en el refrigerador (2–8° C).

Preguntas frecuentes

Do you have any references or citations using Dynabeads magnetic beads to isolate exosomes?

Yes. See this poster (https://tools.thermofisher.com/content/sfs/posters/Exosome-poster-ISEV-2013-Boston.pdf).

In addition, here are some citations:
- Blood 91:2573 (1998)
- Science 289:444 (2000)
- J Physiol 537:537 (2001)
- Mol Cell Proteomics 12:587 (2013)
- Biol Reprod 81:717 (2009)

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Analysis Support Center.

Can exosomes isolated with different surface markers be different?

Yes, exosomes isolated with different surface markers can be distinctive in their protein profile. This has been demonstrated by Tauro et al. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23230278), who isolated two distinctive populations of exosomes based on surface markers EpCam or A33 from conditioned cell culture medium from a human carcinoma cell line. This proteomics study indicated that these two populations of exosomes are unique.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Analysis Support Center.

What kind of product do you suggest if I would like to use Dynabeads magnetic beads to isolate exosomes?

We have exosome isolation kits for Exosome-Human CD63 (Cat. No. 10606D), Exosome-Human CD9 (Cat. No. 10614D), Exosome-Human CD81 (Cat. No. 10616D), and Exosome-Human EpCAM intended for isolating exosomes with these commonly used exosome surface antigens. If you are interested to isolating exosomes with other specific surface markers using your own antibody, you can use our Dynabeads exosome immunoprecipitation (Protein A, Cat. No. 10610D), Dynabeads exosome immunoprecipitation (Protein G, Cat. No. 10612D), or Exosome-Streptavidin for isolation/detection (Cat. No. 10608D). In addition, anti-mouse IgG Dynabeads magnetic beads (Cat Nos. 11031 or 11033) also can be employed in exosome isolation using mouse monoclonal antibodies against selected surface markers.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Analysis Support Center.

How are exosomes characterized?

Exosomes are usually characterized by flow cytometry (using surface markers such as CD9, CD63, TSG101, and Alix), by EM to study morphology and size, or by detailed protein analysis by LC-MS/MS.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Analysis Support Center.

What are the commonly used surface markers for isolating exosomes?

It depends on the cell source from which the exosomes were derived. The most commonly used surface markers for isolating and characterizing exosomes are CD9, CD63, CD81, or TSG101. Here are some of the recent references and surface markers for identifying or isolating exosomes:

Alix, CD63, EpiCam, HSP70, TSG101 Mol Cell Proteomics 12:587 (2013)
CD9, CD63 Hum Mol Genet 21:R125 (2012)
CD63, MHC IIJ Biol Chem 278:52347 (2003)
CD9, CD81, Lamp1, TSG101 Cancer Res 67:7458 (2007)
CD63 Nature Cell Biol 9:654 (2007)
Alix, CD37, CD53, CD63, CD81, CD82, TSG101J Cell Biol 200:373 (2013)
CD59, CD63, CD133, TSG101 FASEB J 23:1858 (2009)

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Analysis Support Center.