Benzyltrimethylammonium-Hydroxid, 40 Gew.-% in Methanol, Thermo Scientific Chemicals
Benzyltrimethylammonium-Hydroxid, 40 Gew.-% in Methanol, Thermo Scientific Chemicals
Benzyltrimethylammonium-Hydroxid, 40 Gew.-% in Methanol, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Benzyltrimethylammonium-Hydroxid, 40 Gew.-% in Methanol, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 100-85-6 | C10H17NO | 167.252 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
250 mL
1 L
5 L
Verpackung:
Alle anzeigen
Glasflasche
Katalognummer 106202500
Preis (EUR)
46,20
Each
Menge:
250 mL
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
46,20
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS100-85-6
IUPAC Namebenzyltrimethylazanium hydroxide
Molecular FormulaC10H17NO
InChI KeyNDKBVBUGCNGSJJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES[OH-].C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Solution
Titration with HCl>=40 %
Infrared spectrumConforms
Appearance (Color)Clear colorless to light yellow
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Phasentransferkatalysator
RUO – Research Use Only