Bibenzyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Bibenzyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Bibenzyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Bibenzyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 103-29-7 | C14H14 | 182.27 g/mol
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Référence 106230250
Prix (EUR)
56,20
Each
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Grand volume ou format personnalisé
Prix (EUR)
56,20
Each
Identifiants chimiques
CAS103-29-7
IUPAC Name(2-phenylethyl)benzene
Molecular FormulaC14H14
InChI KeyQWUWMCYKGHVNAV-UHFFFAOYSA-N
SMILESC(CC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Voir plus
Appearance (Color)White to light yellow
Infrared spectrumConforms
GC>=98.5 %
Appearance (Form)Powder or crystals and/or chunks
Melting point49°C to 53°C

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only