4-bromobenzonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
4-bromobenzonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
4-bromobenzonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

4-bromobenzonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 623-00-7 | C7H4BrN | 182.02 g/mol
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Tout afficher
Flacon en plastique
Référence 106710500
Prix (EUR)
147,00
Each
Quantité:
50 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Grand volume ou format personnalisé
Prix (EUR)
147,00
Each
Identifiants chimiques
CAS623-00-7
Appearance (Form)Powder or flakes
Melting point111°C to 114°C
Appearance (Color)White to light yellow
Infrared spectrumConforms
GC>=97.5 %

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only