1-Bromonaftaleno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
1-Bromonaftaleno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
1-Bromonaftaleno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

1-Bromonaftaleno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 90-11-9 | C10H7Br | 207.07 g/mol
Have Questions?
Número de catálogoCantidadEnvase
107151000100 mLFrasco de vidrio
Número de catálogo 107151000
Precio (USD)
-
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS90-11-9
IUPAC Name1-bromonaphthalene
Molecular FormulaC10H7Br
InChI KeyDLKQHBOKULLWDQ-UHFFFAOYSA-N
SMILESBrC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)Clear yellow to yellow-brown
Infrared spectrumConforms
GC=<2.5 % 2-Bromonaphthalene
Refractive index1.6560 to 1.6590 (20°C, 589 nm)
GC>=95 %
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only