(±)-1,3-Butandiol, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
(±)-1,3-Butandiol, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
(±)-1,3-Butandiol, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

(±)-1,3-Butandiol, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 107-88-0 | C4H10O2 | 90.12 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Alle anzeigen
Plastikeimer
Katalognummer 107620100
Preis (EUR)
244,00
Each
Menge:
10 L
Verpackung:
Plastikeimer
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
244,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS107-88-0
IUPAC Namebutane-1,3-diol
Molecular FormulaC4H10O2
InChI KeyPUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYNA-N
SMILESCC(O)CCO
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Color scale=<10 APHA
Refractive index1.4390 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
Water=<0.5 %
Appearance (Form)Clear liquid
Infrared spectrumConforms
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only