2,3-Butandiol, Pract., DL-meso-Gemisch, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2,3-Butandiol, Pract., DL-meso-Gemisch, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2,3-Butandiol, Pract., DL-meso-Gemisch, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2,3-Butandiol, Pract., DL-meso-Gemisch, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 513-85-9 | C4H10O2 | 90.12 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 107640010
Preis (EUR)
226,00
Each
Menge:
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
226,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS513-85-9
IUPAC Name(2R,3S)-butane-2,3-diol
Molecular FormulaC4H10O2
InChI KeyOWBTYPJTUOEWEK-ZXZARUISSA-N
SMILESC[C@@H](O)[C@H](C)O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Refractive index1.4330 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only