Glucógeno Ultrapure™
Invitrogen™

Glucógeno Ultrapure™

El glucógeno UltraPure™ se utiliza como soporte para la precipitación de ácido nucleico en etanol. Se suministra a una concentraciónMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
10814010100 μL
Número de catálogo 10814010
Precio (EUR)
143,65
Precio exclusivo compra web
151,00
Ahorro 7,35 (5%)
Each
Cantidad:
100 μL
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
143,65
Precio exclusivo compra web
151,00
Ahorro 7,35 (5%)
Each
El glucógeno UltraPure™ se utiliza como soporte para la precipitación de ácido nucleico en etanol. Se suministra a una concentración de 20 µg/µl en agua libre de ARNasa.

Pruebas de rendimiento y calidad
No se ha detectado actividad de ADNasa o ARNasa.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
GradoBiología molecular
Tipo de productoGlucógeno
Cantidad100 μL
Condiciones de envíoAprobado para su envío en hielo húmedo o seco
FormularioLíquido
Línea de productosUltrapuro
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
1 vial que contiene 100 μl de 20 μg/μl de glucógeno ultrapuro.

Almacenar a entre -5 °C y - 30 °C.

Citations & References (1)

Citations & References
Abstract
SKIP is an indispensable factor for Caenorhabditis elegans development.
Authors: Kostrouchova Marta; Housa Daniel; Kostrouch Zdenek; Saudek Vladimir; Rall Joseph Edward;
Journal:Proc Natl Acad Sci U S A
PubMed ID:12084813
SKI-binding protein (SKIP) is a transcription cofactor present in all eukaryotes. Here we show that SKIP is a unique protein that is required for Caenorhabditis elegans viability and development. Expression of CeSKIP (skp-1) assayed by RT-PCR and by GFP fluorescence in transgenic lines starts in embryos and continues to adulthood. ... More