3-Carbethoxy-4-piperidon Hydrochlorid 98 %, Thermo Scientific Chemicals
3-Carbethoxy-4-piperidon Hydrochlorid 98 %, Thermo Scientific Chemicals
3-Carbethoxy-4-piperidon Hydrochlorid 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

3-Carbethoxy-4-piperidon Hydrochlorid 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 4644-61-5 | C8H13NO3·HCl | 207.66 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
100 g
Katalognummer 108330250
Preis (EUR)
155,00
Each
Menge:
25 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
155,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS4644-61-5
IUPAC Nameethyl 4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloridyl
Molecular FormulaC8H13ClNO3
InChI KeyOTNOTUGMYUCNQB-UHFFFAOYNA-N
SMILES[Cl].CCOC(=O)C1CNCCC1=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Melting point169°C to 175°C
Appearance (Form)Crystalline powder
Appearance (Color)White to yellow
Infrared spectrumConforms
Titration with HClO4>=97.5 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only