Chlorure de méthyl succinyl, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Chlorure de méthyl succinyl, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Chlorure de méthyl succinyl, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Chlorure de méthyl succinyl, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 1490-25-1 | C5H7ClO3 | 150.56 g/mol
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Référence 108400250
Prix (EUR)
-
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Grand volume ou format personnalisé
Identifiants chimiques
CAS1490-25-1
IUPAC Namemethyl 4-chloro-4-oxobutanoate
Molecular FormulaC5H7ClO3
InChI KeySRXOJMOGPYFZKC-UHFFFAOYSA-N
SMILESCOC(=O)CCC(Cl)=O
Voir plus
Appearance (Color)Clear colorless to light yellow
Infrared spectrumConforms
GC>=96.0 %
Appearance (Form)Liquid
Refractive index1.4390 to 1.4410 (20°C, 589 nm)

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only