1-(4-Chlorbenzhydryl)piperazin, 90-95 %, Thermo Scientific Chemicals
1-(4-Chlorbenzhydryl)piperazin, 90-95 %, Thermo Scientific Chemicals
1-(4-Chlorbenzhydryl)piperazin, 90-95 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

1-(4-Chlorbenzhydryl)piperazin, 90-95 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 303-26-4 | C17H19ClN2 | 286.79 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 108650250
Preis (EUR)
617,00
Each
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
617,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS303-26-4
IUPAC Namehydrogen 1-[(4-chlorophenyl)(phenyl)methyl]piperazine chloride
Molecular FormulaC17H20Cl2N2
InChI KeyXFIUZNUONMJUIH-UHFFFAOYNA-N
SMILES[H+].[Cl-].ClC1=CC=C(C=C1)C(N1CCNCC1)C1=CC=CC=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Crystalline powder
Titration with HClO4>=90.0 % (On dry substance)
TLC>=90 %
Appearance (Color)White to light beige
Melting point65°C to 75°C
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only