1-Cloro-2-nitrobenceno, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
1-Cloro-2-nitrobenceno, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
1-Cloro-2-nitrobenceno, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

1-Cloro-2-nitrobenceno, +99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 88-73-3 | C6H4ClNO2 | 157.55 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
100 mL
1 L
Número de catálogo 109621000
Precio (USD)
-
Cantidad:
100 mL
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS88-73-3
IUPAC Name1-chloro-2-nitrobenzene
Molecular FormulaC6H4ClNO2
InChI KeyBFCFYVKQTRLZHA-UHFFFAOYSA-N
SMILES[O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1Cl
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)Yellow
Infrared spectrumConforms
Appearance (Form)Fused crystalline mass
Melting point32°C to 34°C
GC>=99.0 %

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only