3-clorofenol, 99%
3-clorofenol, 99%
3-clorofenol, 99%
Thermo Scientific Chemicals

3-clorofenol, 99%

CAS: 108-43-0 | C6H5ClO | 128,56 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
25 g
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 109810250
Precio (USD)
-
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS108-43-0
IUPAC Name3-chlorophenol
Molecular FormulaC6H5ClO
InChI KeyHORNXRXVQWOLPJ-UHFFFAOYSA-N
SMILESOC1=CC=CC(Cl)=C1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)Clear yellow to brown
Refractive index1.5650 to 1.5670 (20°C, 589 nm)
Appearance (Form)Liquid after melting
GC>=98.5 %
Infrared spectrumConforms

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RU– Solo para uso en investigación