Trans-Cinnamaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Trans-Cinnamaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Trans-Cinnamaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Trans-Cinnamaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 14371-10-9 | C9H8O | 132.16 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
50 g
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Alle anzeigen
Glasflasche
Katalognummer 110350500
Preis (EUR)
23,65
Exklusiv online
26,10
Ersparnis 2,45 (9%)
Each
Menge:
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
23,65
Exklusiv online
26,10
Ersparnis 2,45 (9%)
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS14371-10-9
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Clear yellow
Refractive index1.6210 to 1.6230 (20°C, 589 nm)
GC>=98.5 %
Infrared spectrumConforms
Appearance (Form)Liquid
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only