Suplemento HT (100X)
Gibco™

Suplemento HT (100X)

El suplemento de HT Gibco™ es una mezcla líquida de hipoxantina de socio (10 mm) y timidina (1,6 mm). ElMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
1106703050 mL
Número de catálogo 11067030
Precio (MXN)
1,360.07
Each
Cantidad:
50 mL
Precio (MXN)
1,360.07
Each
El suplemento de HT Gibco™ es una mezcla líquida de hipoxantina de socio (10 mm) y timidina (1,6 mm). El suplemento de HT es adecuado para que la recuperación posterior a la selección supere los efectos de la aminopterina intracelular residual. Una vez que la ruta de la biosíntesis de novo de los nucleósidos se ha restablecido, se puede interrumpir el suplemento de HT.

Sistema de fabricación y calidad conforme con las prácticas recomendadas de fabricación actuales
El suplemento de HT Gibco™ se fabrica en una instalación que cumple con las prácticas recomendadas de fabricación actuales, ubicada en Grand Island, Nueva York (EE. UU.). Las instalaciones se han registrado en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y tienen la certificación según la norma ISO 13485. Para mantener la continuidad de la cadena de suministro, podemos ofrecer un producto de suplemento de HT Gibco™ comparable que fabricamos en nuestras instalaciones de Escocia (41065-012). Estas instalaciones también están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA), calificadas como punto de fabricación de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Concentración100 X
Cantidad50 mL
Duración de almacenamiento18 meses
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
FormularioLíquido
Tipo de productoSuplemento HT
EsterilidadEstéril con filtro
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 8 °C
Condiciones de envío: Temperatura ambiente
Vida útil: 18 meses a partir de la fecha de fabricación

Citations & References (1)

Citations & References
Abstract
Gene correction of the apolipoprotein (Apo) E2 phenotype to wild-type ApoE3 by in situ chimeraplasty.
Authors:Tagalakis AD, Graham IR, Riddell DR, Dickson JG, Owen JS,
Journal:J Biol Chem
PubMed ID:11278248
'Apolipoprotein (apo) E is a polymorphic plasma protein, synthesized mainly by liver. Here, we evaluate whether synthetic DNA-RNA oligonucleotides (chimeraplasts) can convert a dysfunctional isoform, apoE2 (C --> T, R158C), which causes Type III hyperlipidemia and premature atherosclerosis, into apoE3. First, we treated recombinant Chinese hamster ovary cells stably secreting ... More