3-Cianopiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
3-Cianopiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
3-Cianopiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
3-Cianopiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

3-Cianopiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 100-54-9 | C6H4N2 | 104.11 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 110860025
Precio (USD)
-
Cantidad:
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS100-54-9
IUPAC Namepyridine-3-carbonitrile
Molecular FormulaC6H4N2
InChI KeyGZPHSAQLYPIAIN-UHFFFAOYSA-N
SMILESN#CC1=CC=CN=C1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
GC>=97.5 %
Water=<0.2 %
Infrared spectrumConforms
Appearance (Color)Colorless to white to yellow
Appearance (Form)Crystals or crystalline mass and/or chunks
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only