Cyclohexane, 99+ %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Cyclohexane, 99+ %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Cyclohexane, 99+ %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Cyclohexane, 99+ %, pur, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 110-82-7 | C6H12 | 84.16 g/mol
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Conditionnement:
Tout afficher
Récipient en plastique
Référence 111110250
Prix (EUR)
905,00
Each
Quantité:
25 L
Conditionnement:
Récipient en plastique
Grand volume ou format personnalisé
Prix (EUR)
905,00
Each
Identifiants chimiques
CAS110-82-7
IUPAC Namecyclohexane
Molecular FormulaC6H12
InChI KeyXDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
SMILESC1CCCCC1
Voir plus
Residue after evaporation=<0.005 %
Water=<0.05 % (K.F.)
Appearance (Form)Liquid
Appearance (Color)Clear colorless
GC>=99.0 %

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche