Ciclohexilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Ciclohexilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Ciclohexilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Ciclohexilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 108-91-8 | C6H13N | 99.18 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Ver todo
Frasco de vidrio
Número de catálogo 111282500
Precio (USD)
-
Cantidad:
250 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS108-91-8
IUPAC Namecyclohexanamine
Molecular FormulaC6H13N
InChI KeyPAFZNILMFXTMIY-UHFFFAOYSA-N
SMILESNC1CCCCC1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Infrared spectrumConforms
Appearance (Form)Liquid
GC>=98.5 %
Refractive index1.4580 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
Appearance (Color)Clear colorless to light yellow
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only