La solución de aminoácidos para el medio esencial mínimo (MEM) Gibco™ se emplea como un suplemento de crecimiento para elMás información
Have Questions?
Cambiar vista
Número de catálogo
Cantidad
11130036
también denominado 11130-036
100 mL
11130077
también denominado 11130-077
20 x 100 mL
2 opciones
Número de catálogo 11130036
también denominado 11130-036
Precio (USD)
-
Cantidad:
100 mL
La solución de aminoácidos para el medio esencial mínimo (MEM) Gibco™ se emplea como un suplemento de crecimiento para el medio de cultivo celular para aumentar el crecimiento celular y la viabilidad. La solución para aminoácidos del MEM Gibco™ se ha formulado para contener cincuenta veces más aminoácidos esenciales (excepto L-glutamina) que el medio esencial mínimo (MEM). Está disponible la formulación completa.
Sistema de fabricación y calidad conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales en dos instalaciones La solución para aminoácidos del MEM Gibco™ se fabrica en unas instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación actuales ubicadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para mantener la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de solución para aminoácidos del MEM Gibco™ idéntico elaborado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU) (11130-051). Estas instalaciones se han registrado en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y tienen la certificación según la norma ISO 13485.
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.
Especificaciones
Concentración50 X
Cantidad100 mL
Duración de almacenamiento12 meses
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
Tipo de productoSuplemento de aminoácidos
EsterilidadEstéril con filtro
Sin aditivosNo Glutamine
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C Condiciones de envío: Ambiente Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Preguntas frecuentes
What is the solvent used for MEM Amino Acids Solution (50X)?