Isocianato de ciclohexilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Isocianato de ciclohexilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Isocianato de ciclohexilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Isocianato de ciclohexilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 3173-53-3 | C7H11NO | 125.17 g/mol
Have Questions?
Número de catálogoCantidadEnvase
1113100252.5 kgGlass bottle
Número de catálogo 111310025
Precio (USD)
-
Cantidad:
2.5 kg
Envase:
Glass bottle
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS3173-53-3
IUPAC Nameisocyanatocyclohexane
Molecular FormulaC7H11NO
InChI KeyKQWGXHWJMSMDJJ-UHFFFAOYSA-N
SMILESO=C=NC1CCCCC1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)Clear colorless to amber
Hydrolyzable chloride=<0.3 %
Isocyanates=<2 % (Total other isocyanates)
Infrared spectrumConforms
Appearance (Form)Liquid
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only