Rotor basculante con protector RP4
El producto real puede variar
Thermo Scientific™
Rotor basculante con protector RP4
Elija entre el uso de cestillos rectangulares o redondos no herméticos para garantizar una capacidad flexible con el rotor basculante con protector de gran volumen Thermo Scientific™ RP4.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDescripción
11178250Rotor basculante con protección RP4
11178073Tapa del rotor
11178088Cestillo rectangular no sellado
11178143Cestillo redondo sin sellar
Número de catálogo 11178250
Precio (CLP)
-
Descripción:
Rotor basculante con protección RP4
Elija entre el uso de cestillos rectangulares o redondos no herméticos para garantizar una capacidad flexible con el rotor basculante con protector de gran volumen Thermo Scientific™ RP4.
Información para pedidos:
Para disponer del conjunto completo, solicite el cuerpo del rotor (11178250) y los cestillos e insertos. Solicite 11178088 para el cestillo rectangular no hermético (juego de 4) y 11178143 para el cestillo redondo no hermético (juego de 4). Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de ventas.
Compatible con:
Centrífugas Thermo Scientific KR4i y Sorvall HT6.
Recomendado para:
Investigación farmacéutica, clínica, genómica, proteómica, bioquímica y patológica, radioinmunoensayo (RIA) y procesamiento de grandes volúmenes.
Especificaciones
Ángulo90°
DescripciónRotor basculante con protección RP4
Para utilizar con (equipo)Centrífugas de gran capacidad Thermo Scientific KR4i
Capacidad4 x 1600 ml con cubo redondo, 8 x 550 ml con cubo rectangular
MaterialCuerpo del rotor de acero inoxidable/cestillo de aluminio
RCF máx.5372 x g (4758 x g sin tapa)
Vel. máx4250 rpm (4000 rpm sin tapa)
TipoRotor basculante
Unit SizeEach