2',6'-Dihydroxyacetophenon 99 %, Thermo Scientific Chemicals
2',6'-Dihydroxyacetophenon 99 %, Thermo Scientific Chemicals
2',6'-Dihydroxyacetophenon 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2',6'-Dihydroxyacetophenon 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 699-83-2 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 114820100
Preis (EUR)
63,30
Each
Menge:
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
63,30
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS699-83-2
IUPAC Name1-(2,6-dihydroxyphenyl)ethan-1-one
Molecular FormulaC8H8O3
InChI KeyYPTJKHVBDCRKNF-UHFFFAOYSA-N
SMILESCC(=O)C1=C(O)C=CC=C1O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Melting point155°C to 160°C
Appearance (Form)Powder or chunks
Appearance (Color)Yellow to beige to light brown
Infrared spectrumConforms
HPLC>=96.0 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only