4,4'-Dihidroxibenzofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
4,4'-Dihidroxibenzofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
4,4'-Dihidroxibenzofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

4,4'-Dihidroxibenzofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 611-99-4 | C13H10O3 | 214.22 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 114920050
Precio (USD)
-
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS611-99-4
IUPAC Name4-(4-hydroxybenzoyl)phenol
Molecular FormulaC13H10O3
InChI KeyRXNYJUSEXLAVNQ-UHFFFAOYSA-N
SMILESOC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Infrared spectrumConforms
Appearance (Form)Crystalline powder
Appearance (Color)Off-white to beige
GC>=96.0 %
Melting point217°C to 222°C
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only