2,6-Dimethyl-γ-pyron, 99%, Thermo Scientific Chemicals
2,6-Dimethyl-γ-pyron, 99%, Thermo Scientific Chemicals
2,6-Dimethyl-γ-pyron, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2,6-Dimethyl-γ-pyron, 99%, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 1004-36-0 | C7H8O2 | 124.14 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 116740250
Preis (EUR)
135,00
Each
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
135,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS1004-36-0
IUPAC Name2,6-dimethyl-4H-pyran-4-one
Molecular FormulaC7H8O2
InChI KeyVSYFZULSKMFUJJ-UHFFFAOYSA-N
SMILESCC1=CC(=O)C=C(C)O1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Melting point132°C to 137°C
Appearance (Color)White to cream to beige
GC>=98.5 %
Appearance (Form)Crystalline powder or crystals
Infrared spectrumConforms
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only