Wash Buffer B for Dynabeads™ mRNA Purification Kits
Wash Buffer B for Dynabeads™ mRNA Purification Kits
Invitrogen™

Wash Buffer B for Dynabeads™ mRNA Purification Kits

Este tampón de lavado B se incluye en los siguientes kits de purificación de ARNm Dynabeads™: Los modelos con n.ºMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
11900D1 x 60 ml
Número de catálogo 11900D
Precio (MXN)
-
Cantidad:
1 x 60 ml
Este tampón de lavado B se incluye en los siguientes kits de purificación de ARNm Dynabeads™: Los modelos con n.º Núm. 61006, 61011, 61012 y 61021. Está disponible por separado para aplicaciones que requieren más tampones de lavado B del que se proporciona en el kit.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Tipo de empaquetadoKit
Línea de productosDynabeads
Tipo de productoTampón de lavado B
Cantidad1 x 60 ml
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
1 x 60 ml, almacenar (de 2 °C a 8 °C)