3-Hydroxy-2-naphthoesäure 98 %, Thermo Scientific Chemicals
3-Hydroxy-2-naphthoesäure 98 %, Thermo Scientific Chemicals
3-Hydroxy-2-naphthoesäure 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

3-Hydroxy-2-naphthoesäure 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 92-70-6 | C11H8O3 | 188.18 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
100 g
1 kg
Verpackung:
Alle anzeigen
Kunststoffflasche
Katalognummer 121611000
Preis (EUR)
25,30
Each
Menge:
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
25,30
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS92-70-6
IUPAC Name3-hydroxynaphthalene-2-carboxylic acid
Molecular FormulaC11H8O3
InChI KeyALKYHXVLJMQRLQ-UHFFFAOYSA-N
SMILESOC(=O)C1=C(O)C=C2C=CC=CC2=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Titration with NaOH>=97.5 %
Appearance (Color)Yellow to beige to light brown
Infrared spectrumConforms
Melting point217°C to 223°C (Dec)
Appearance (Form)Crystalline powder
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only