Ácido 1H-indol-3-acético, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Ácido 1H-indol-3-acético, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Ácido 1H-indol-3-acético, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Ácido 1H-indol-3-acético, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals

El ácido 1H-Indol-3-acético, CAS # 87-51-4, también conocido como ácido indol-3-acético, es un ácido monocarboxílico utilizado principalmente como hormona de crecimiento vegetal y es la hormona vegetal más común de la familia de las auxinas.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 122160250
Precio (EUR)
80,60
Each
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
80,60
Each
Identificadores químicos
CAS87-51-4
IUPAC Name2-(1H-indol-3-yl)acetic acid
Molecular FormulaC10H9NO2
InChI KeySEOVTRFCIGRIMH-UHFFFAOYSA-N
SMILESOC(=O)CC1=CNC2=CC=CC=C12
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)White to yellow to beige to light brown
Appearance (Form)Powder or crystals
Infrared spectrumConforms
Melting point165°C to 169°C
HPLC>=97.5 %

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

Información general

• El ácido 1H-Indole-3-acético es una hormona de crecimiento vegetal que pertenece a la clase de las auxinas.También se considera un inductor de la elongación y división de células vegetales que pueden causar un crecimiento incontrolado

Aplicaciones

• Este compuesto es un ácido monocarboxílico; un ácido acético en el que uno de los hidrógenos metílicos ha sido reemplazado por un grupo 1H-indol-3-il.
•Más allá de su papel como hormona vegetal, este compuesto regula la diferenciación de tejidos, el dominio apical y las respuestas a la luz, la gravedad y los patógenos
• Puede utilizarse como una molécula de señalización necesaria para el desarrollo de órganos vegetales y la coordinación del crecimiento

RUO – Research Use Only

Referencias generales:

  1. Fu, S.; Wei, J.; Chen, H.; Liu, Y.; Lu, H.; Chou, J. Indole-3-acetic acid:A widespread physiological code in interactions of fungi with other organisms.Plant Signal Behav.2015, 10, (8), e1048052.
  2. Cheryl L. Patten; Bernard R. Glick.Bacterial biosynthesis of indole-3-acetic acid.Can.J. Microbiol.1996, 42, (3), 207-220.
  3. Rigsud, J.; Puppo, A. Indole-3-acetic Acid Catabolism by Soybean Bacteroids.Microbiology.1975, 88, 223-228.