3-Iodo-L-tirosina, 97 %
3-Iodo-L-tirosina, 97 %
3-Iodo-L-tirosina, 97 %
Thermo Scientific Chemicals

3-Iodo-L-tirosina, 97 %

CAS: 70-78-0 | C9H10INO3 | 307.09 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 122440250
Precio (USD)
-
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS70-78-0
IUPAC Name(2S)-2-amino-3-(4-hydroxy-3-iodophenyl)propanoic acid
Molecular FormulaC9H10INO3
InChI KeyUQTZMGFTRHFAAM-JLDDOWRYNA-N
SMILESN[C@@H](CC1=CC=C(O)C(I)=C1)C(O)=O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
HPLC>=96.0 %
Appearance (Color)White to off-white
Infrared spectrumConforms
Specific optical rotation-3° to -5° (20°C, 589 nm) (c=5 in 1 N HCl)
Appearance (Form)Powder
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only