Muestreadores automáticos ESI DX
El producto real puede variar
Muestreadores automáticos ESI DX
Muestreadores automáticos ESI DX
Muestreadores automáticos ESI DX
Muestreadores automáticos ESI DX
Thermo Scientific™
Muestreadores automáticos ESI DX
Aumente la capacidad de procesamiento de muestras con esta selección de muestreadores automáticos avanzados, compatibles con los analizadores de oligoelementos de alto rendimiento de Thermo Scientific™.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipo
1238590Muestreador automático
1238540Muestreador automático
1238570Muestreador automático
1329530Muestreador automático
Número de catálogo 1238590
Precio (CLP)
-
Tipo:
Muestreador automático
Acelere el flujo de trabajo de análisis de oligoelementos de las muestras y ahórrele tiempo al personal para que realice otras tareas de laboratorio gracias a la familia de muestreadores automáticos Elemental Scientific™ (ESI) DX. Estos muestreadores automáticos presentan una composición químicamente inerte y analizan muestras sin contaminarlas con los instrumentos de ICP-OES e ICP-MS Thermo Scientific™. Son precisos y duraderos y cuentan con configuraciones flexibles que son compatibles con casi cualquier tamaño de muestra, desde microplacas hasta frascos grandes.
Inicie la automatización de su laboratorio de análisis de oligoelementos con la gama más completa de muestreadores automáticos para ICP e ICP-MS. Ofrecemos modelos de muestreadores automáticos con capacidades de gradilla de muestras de 2 a 14 gradillas, para satisfacer sus necesidades de muestreo. Los muestreadores automáticos ofrecen un control totalmente integrado mediante el software Thermo Scientific™ Qtegra™ Intelligent Scientific Data Solution™ (ISDS) o el software ESI.
Compatible con:
  • Sistemas de ICP-OES de las series Thermo Scientific™ iCAP™ 6000/7000/PRO
  • Sistemas de ICP-MS de las series Thermo Scientific™ iCAP™ Q/RQ/TQ
  • Sistemas de HR-ICP-MS de la serie Thermo Scientific™ Element (solo SC-2DX, SC-4DX y SC-14DX) con software ESI SC
Los muestreadores automáticos ESI DX ofrecen las siguientes ventajas:
  • Vida útil excepcionalmente larga, debido a un duradero sistema de doble carril
  • Exclusión de componentes metálicos de las muestras mediante el brazo AutoAlign con una sonda con guía de fluoropolímero
  • Reducción de la contaminación de los analitos mediante las estaciones de aclarado estándar de doble flujo
  • Sonda de reinicio para evitar daños en la sonda
  • Configuraciones de gradilla flexibles, desde microplacas hasta frascos grandes
  • Capacidad de actualización a la automatización avanzada con FAST o prepFAST
Modelos de muestreador automático ESI DX
  • Muestreador automático 2DX: 2 gradillas grandes, 4 microplacas
  • Muestreador automático 4DX: 4 gradillas grandes, 6 microplacas
  • Muestreador automático 8DX: 8 radillas grandes, suministradas con la estación móvil
  • Muestreador automático 14DX: 14 radillas grandes, suministradas con la estación móvil
Especificaciones
Para utilizar con (equipo)ICP-OES de la serie iCAP, ICP-MS de la serie iCAP Q/QNOVA, sistema de HR-ICP-MS de la serie Element, iCAP Q/Qnova Series ICP-MS, Element Series HR-ICP-MS Systems
TipoMuestreador automático
Unit SizeEach