Dichlormethan, 99+%, ExtraPure, mit Ethanol stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Dichlormethan, 99+%, ExtraPure, mit Ethanol stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Dichlormethan, 99+%, ExtraPure, mit Ethanol stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Dichlormethan, 99+%, ExtraPure, mit Ethanol stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 75-09-2 | CH2Cl2 | 84.93 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Verpackung:
Alle anzeigen
Metallfass
Katalognummer 124050100
Preis (EUR)
242,65
Exklusiv online
269,00
Ersparnis 26,35 (10%)
Each
Menge:
10 L
Verpackung:
Metallfass
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
242,65
Exklusiv online
269,00
Ersparnis 26,35 (10%)
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS75-09-2
IUPAC Namedichloromethane
Molecular FormulaCH2Cl2
InChI KeyYMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
SMILESClCCl
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Clear colorless
Residue after evaporation=<0.05 %
Appearance (Form)Liquid
Water=<0.1 % (K.F.)
StabilizerApprox. 0.2 % Ethanol
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Nur für Forschungszwecke