Natriumhydroxid, 0.1 N Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals
Natriumhydroxid, 0.1 N Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals
Natriumhydroxid, 0.1 N Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Natriumhydroxid, 0.1 N Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals

Natriumhydroxid, HNaO, CAS-Nummer 1310-73-2, 7732-18-5, Aetznatron, Ascarit, Natronlauge, Natron, Natronlauge, Soda, Natriumhydrat, Natriumhydroxid, Natriumhydroxid na oh, Natriumhydroxidlösung, weißes Ätznatron, 1 l, CHEBI:32145, beige bis weiß, 0,0995 bis 0,1005 N (20 °C), 1,0000 g/ml
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Alle anzeigen
Kunststoffbehälter
Katalognummer 124190250
Preis (EUR)
367,00
Each
Menge:
25 L
Verpackung:
Kunststoffbehälter
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
367,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS1310-73-2
IUPAC Namesodium hydroxide
Molecular FormulaHNaO
InChI KeyHEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
SMILES[OH-].[Na+]
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Solution
Appearance (Color)Clear colorless
Strength0.0995 to 0.1005 N (20°C)
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Volumetrisch Standardlösung
RUO – Nur für Forschungszwecke