Natriumsulfat-Decahydrat, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Natriumsulfat-Decahydrat, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Natriumsulfat-Decahydrat, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Natriumsulfat-Decahydrat, reinst, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 7727-73-3 | Na2O410H2O | 322.2 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Verpackung:
Alle anzeigen
Fibertrommel
Katalognummer 125010250
Preis (EUR)
413,65
Exklusiv online
459,00
Ersparnis 45,35 (10%)
Each
Menge:
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
413,65
Exklusiv online
459,00
Ersparnis 45,35 (10%)
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS7727-73-3
IUPAC Namedisodium decahydrate sulfate
Molecular FormulaH20Na2O14S
InChI KeyRSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
SMILESO.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Crystalline powder or crystals
Calcium (Ca)=<0.01 %
Potassium (K)=<0.01 %
pH5.2 to 9.2 (5% solution)
Appearance (Color)White
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only