Éter bis(2-metoxietil), 99 %, extrapuro, Thermo Scientific Chemicals
Éter bis(2-metoxietil), 99 %, extrapuro, Thermo Scientific Chemicals
Éter bis(2-metoxietil), 99 %, extrapuro, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Éter bis(2-metoxietil), 99 %, extrapuro, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 111-96-6 | C6H14O3 | 134.18 g/mol
Have Questions?
Número de catálogoCantidadEnvase
1258500252.5 LFrasco de vidrio
Número de catálogo 125850025
Precio (USD)
-
Cantidad:
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS111-96-6
IUPAC Name1-methoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethane
Molecular FormulaC6H14O3
InChI KeySBZXBUIDTXKZTM-UHFFFAOYSA-N
SMILESCOCCOCCOC
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Water=<0.025 %
Appearance (Form)Clear liquid
Infrared spectrumConforms
GC>=98.5 %
Color scale=<10 APHA
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only