Methylacrylat, 99 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Methylacrylat, 99 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Methylacrylat, 99 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Methylacrylat, 99 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 96-33-3 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
10 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Alle anzeigen
Glasflasche
Katalognummer 126190010
Preis (EUR)
57,40
Each
Menge:
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
57,40
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS96-33-3
IUPAC Namemethyl prop-2-enoate
Molecular FormulaC4H6O2
InChI KeyBAPJBEWLBFYGME-UHFFFAOYSA-N
SMILESCOC(=O)C=C
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Clear liquid
Refractive index1.4010 to 1.4040 (20°C, 589 nm)
Color scale=<10 APHA
Infrared spectrumConforms
Water=<0.08 %
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only